ABE2902
Anti-Cdc45
from rabbit
Synonyme(s) :
DNA replication protein Cdc45
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, hamster, human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
hamster ... Cdc45(100689362)
human ... CDC45(8318)
mouse ... Cdc45(12544)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cdc45 in asynchronous, go synchronized and G1 released CHO cells, immunoprecipitated CDC45 from CHO cells, HeLa and NIH3T3 (Wong, P.G., et. al. (2011). PLoS One. 6(3):e17533).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cdc45 in 10 µg of CHO cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable