8.52109
Fmoc-Gly-(Dmb)Gly-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Gly-(Dmb)Gly-OH, N-α-Fmoc-L-glycyl-N-α-(2, 4-dimethoxybenzyl)-glycine
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Fmoc-Gly-(Dmb)Gly-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥90.0% (acidimetric)
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(Cc4c(cc(cc4)OC)OC)(CC(=O)O)C(=O)CNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C28H28N2O7/c1-35-19-12-11-18(25(13-19)36-2)15-30(16-27(32)33)26(31)14-29-28(34)37-17-24-22-9-5-3-7-20(22)21-8-4-6-10-23(21)24/h3-13,24H,14-17H2,1-2H3,(H,29,34)(H,32,33)
Clé InChI
NJUCBQMDTSVIGD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Literature references
[1] S. Zahariev, et al. (2005) J. Pept. Sci., 11, 17.
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Learn how to overcome aggregation in Solid Phase Peptide Synthesis