Principaux documents
6.18004
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorobenzene
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2-Dichlorobenzene
About This Item
Formule linéaire :
1,2-(Cl)2C6H4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Chaîne SMILES 
Clc1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clé InChI
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N