Principaux documents
6.17945
Supelco
Sulfate de zinc heptahydraté
GR
Synonyme(s) :
Zinc sulfate heptahydrate
About This Item
Formule linéaire :
ZnSO4 · 7H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
for analytical purposes
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L