Principaux documents
539530
Sigma-Aldrich
Anti-PP2Bα (482-494) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Calcineurin, Anti-PP2Bα, Anti-PP 2Bα
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP3CA(5530)
Description générale
Recognizes the ~60 kDa PP2B catalytic subunit.
  • Antibody Target Gene Symbol: PPP3CA
  • Target Synonym: 2900074D19Rik, AI841391, AW413465, Calcineurin, Calcineurin A Alpha, CALN, CALNA, CALNA1, CCN1, CN, CnA, CnA-alpha, CNA1, MGC106804, Pp2b Subunit A, PP2B-A ALPHA, PPP2B, PPP3CA alpha isoform
  • Entrez Gene Name: protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, alpha isoform
  • Human Entrez ID: 5530
  • Mu Entrez ID: 19055
  • Rat Entrez ID: 24674
  • Immunogène
    Mammalian
    a synthetic peptide (RMPPRRDAMPSDA) corresponding to amino acids 482-494 of the mammalian PP2B catalytic subunit, conjugated to KLH
    Application
    Immunoblotting (1:500)
    Immunocytochemistry (1:500)
    Avertissement
    Toxicity: Standard Handling (A)
    Forme physique
    In 10 mM Tris-HCl, 3 mM glycine, pH 7.5.
    Reconstitution
    Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
    Autres remarques
    No cross-reactivity to other protein phosphatases is detected. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
    Informations légales
    CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Classe de danger pour l'eau (WGK)
    WGK 1
    Point d'éclair (°F)
    Not applicable
    Point d'éclair (°C)
    Not applicable