420640
Ketohexokinase Inhibitor
Synonyme(s) :
Ketohexokinase Inhibitor, N⁸-(Cyclopropylmethyl)-N⁴-(2-(methylthio)phenyl)-2-(1-piperazinyl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidine-4,8-diamine, KHK Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 16.6 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable