251515-M
DAF-FM
A photo-stable nitric oxide (NO) fluorescent indicator with a detection limit of ~3 nM.
Synonyme(s) :
DAF-FM, 3-Amino, 4-aminomethyl-2ʹ,7ʹ-difluorofluorescein
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solution
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Fluorescence
λex ~500 nm
λem ~515 nm
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C21H14F2N2O5/c1-25-13-3-2-8-18(19(13)24)20(28)30-21(8)9-4-11(22)14(26)6-16(9)29-17-7-15(27)12(23)5-10(17)21/h2-7,25-27H,24H2,1H3
Clé InChI
DIJCILWNOLHJCG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Nitric oxide (NO) fluorescent indicator
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Park. J.M., et al. 2001. Br. J. Pharmacol.132, 1876.
Itoh, Y., et al. 2000. Anal. Biochem.287, 203.
Kojima, H., et al. 1999. Angew. Chem. Int. Ed.38, 3209.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C