219503
Cdk4 Inhibitor V
The Cdk4 Inhibitor V, also referenced under CAS 943746-57-4, controls the biological activity of Cdk4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Cdk4 Inhibitor V, 4-(((4-Hydroxy-5-propoxy-pyridin-2-ylmethyl)-amino)-methylene)-6-iodo-4H-isoquinoline-1,3-dione
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
caramel
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(/C1=C\NCC2=CC(O)=C(OCCC)C=N2)NC(C3=C1C=C(I)C=C3)=O
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable