208706
Ca2+/Calmodulin Kinase II, α-Subunit, Rat, Recombinant, Spodoptera frugiperda
Recombinant, rat Ca2+/calmodulin kinase II α-subunit consisting of amino acids 1-325 expressed in S. frugiperda insect cells.
Synonyme(s) :
CaM Kinase II
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Niveau de qualité
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Activité spécifique
≥250,000 units/mL
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Activité étrangère
Phosphatases, proteases, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Waxham, M.N., et al. 1996. J. Cereb. Flow Metab. 16, 1.
Hanson, P.I., and Schulman, H. 1992. Annu. Rev. Biochem. 61, 559.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1