1.93261
Sulfite de sodium
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Sodium sulfite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
anhydrous
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Conditionnement
1.93261.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93261.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable