Principaux documents
1.46769
Millipore
Gélose m-Green
ReadyPlate 55mm plate for microbiological Membrane filtration Analysis of Yeast and Mold released through an ISO 17025 accredited Lab.
Synonyme(s) :
Milieu Schaufuss-Pottinger
About This Item
Code UNSPSC :
41106217
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
ISO
Niveau de qualité
Forme
plate (ready-to-use)
Durée de conservation
9 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
ReadyPlate
Conditionnement
pkg of (55 mm plate (20 plates per pack))
Densité
1.09 g/cm3
Application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Les boîtes de gélose ReadyPlate sont spécialement conçues pour pouvoir être empilées et pour plus de sécurité lors de la manipulation, du transport et de l'incubation. Les boîtes de gélose ReadyPlate ont un diamètre de 55 mm. La gélose m-Green Agar est un milieu utilisé pour la détection des levures et moisissures dans les boissons. Cette formulation est riche en nutriments et son pH faible de 4,6 ± 0,2 favorise une excellente croissance fongique. La peptone et l'extrait de levure fournissent l'azote, les vitamines, les minéraux et les acides aminés essentiels à la croissance. Le dextrose est un glucide qui peut être fermenté et sert de source de carbone et d'énergie. Le sulfate de magnésium, la thiamine et la diastase (mélange contenant des enzymes amyolytiques, dégradant les amidons) fournissent des ions, minéraux et nutriments essentiels. Le vert de bromocrésol est un indicateur de pH qui facilite la visualisation et le dénombrement des colonies fongiques. Les colonies sont marquées en vert en raison de la diffusion du colorant dans les colonies.
Application
La gélose m-Green est un milieu complexe utilisé pour cultiver et isoler un grand nombre de levures et de moisissures dans les échantillons d'eau et de boissons.
Informations légales
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable