Principaux documents
1.02092
SAFC
Citrate de tricalcium tétrahydraté
EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 333
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Citrate de tricalcium tétrahydraté
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10Ca3O14 · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
570.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro E:
E333
Numéro de classement CE :
212-391-7
Agence
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
5-6 (20 °C, 25 g/L in H2O, slurry)
Solubilité
0.85 g/L
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2C6H8O7.3Ca.4H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;;3*+2;;;;/p-6
Clé InChI
LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le dicitrate tricalcique est un sel calcique organique riche en calcium qui constitue une source de calcium très économique pour les applications pharmaceutiques et agroalimentaires. Il est également utilisé comme agent tampon ou régulateur de pH.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable