870865P
Avanti
BMP22
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
4-pentadecylbenzylphosphonic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (870865P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (870865P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=C(CP(O)(O)=O)C=C1
Clé InChI
XWVBRTAQHMKHCE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable