Key Documents
860768P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/16:0/24:1)
new
Avanti Polar Lipids
Synonyme(s) :
1-nervonoyl-N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C58H111NO4
Poids moléculaire :
886.51
Code UNSPSC :
12352211
Source biologique
synthetic
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860768P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Polar Lipids
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Application
Lipids research
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860768P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC