Principaux documents
700388P
Avanti
Tauroallocholic Acid Sodium Salt
new
Synonyme(s) :
5α-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt, Tauroallocholate sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H44NNaO7S
Poids moléculaire :
537.68
Source biologique
synthetic
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (pkg of 1 X 5MG (700388P-5MG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Application
Lipids Research
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700388P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable