Principaux documents
Z645249
IKA® MF 10.1 cutting-grinding head
stainless steel, 1/cs
Synonyme(s) :
grinders, grinding mill
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.74
Matériaux
stainless steel (milling chamber)
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 2870900
Larg. × H × H
320 mm × 560 mm × 300 mm
Adéquation
suitable for
Description générale
crushing fibrous substances such as paper and vegetation, but also for plastics and material with a low volume weight
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1