Principaux documents
Z189995
Sigma-Aldrich
ACE heavy-wall powder funnels
Mini-Lab, angled, top diam. 60 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Joint
joint ST/NS14/20
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 948920
Diam. de la partie supérieure
60 mm
Catégories apparentées
Description générale
For pouring powders or liquids into ground-joint containers.