WHA10347008
Whatman® Grade 8 ruled circles
size 70 mm
Synonyme(s) :
Whatman filter, Z696250, filter paper, paper filter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cellulose
Caractéristiques
Grade 8
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 10347008
Whatman Article No. 28414640 (US reference)
Taille
70 mm
Poids de base
65
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- White filter paper with printed green lines for optical assessment.