Principaux documents
T309850
ETHYL 3-OXO-2-AZABICYCLO[2.2.2]OCTANE-4-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.24
Numéro MDL:
Autres remarques