Principaux documents
T305766
2-METHYL-2-[4-(2-METHYL-1,3-DIOXOLAN-2-YL)PHENYL]-1,3-DIOXOLANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.297
Numéro MDL:
Autres remarques