Principaux documents
T289647
TERT-BUTYL (2S)-2-{[TERT-BUTYL(DIPHENYL)SILYL]OXY}-4-[(1R,2S)-1,2-DIMETHYL-6-OXOCYCLOHEXYL]BUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H46O4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
522.79