Principaux documents
T268909
1-METHOXY-4-{[(2-METHYL-2-PROPENYL)OXY]METHYL}BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
Numéro MDL:
Autres remarques