Principaux documents
T241334
(3E)-7-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}-4-METHYL-3-HEPTEN-1-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H30O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.48
Numéro MDL:
Autres remarques