Principaux documents
SYNF471100
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
100 mL, top joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware F47110, glass separatory funnel
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
Joint
joint: ST/NS top14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F471100
Capacité
100 mL
100 mL
Catégories apparentées
Description générale
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
SYNF471100-1EA4061832194592