Principaux documents
S983071
(2-HYDROXY-3-(OCTADECYLTHIO)PROPYL)TRIMETHYLAMMONIUM TOSYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H59NO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
573.948
Numéro MDL:
Autres remarques