Principaux documents
S942499
1,3-DIMETHYL-5-(1-NAPHTHYLMETHYLENE)BARBITURIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.313
Numéro MDL:
Autres remarques