Principaux documents
S527580
2,4,5-TRICHLOROBENZENESULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H2Cl3NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.494
Numéro MDL:
Autres remarques