Principaux documents
S359831
CYCLOHEXANE-1,1-BIS-(3-MERCAPTOPROPIONIC ACID)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H20O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.419
Numéro MDL:
Autres remarques