Principaux documents
S244414
(3-BROMOMETHYL-2-METHYL-BENZYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H25Br2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.282
Numéro MDL:
Autres remarques