Principaux documents
R655201
2-{[1-(2-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(4-PROPOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H25ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
493.032
Numéro MDL:
Autres remarques