Principaux documents
R627372
N-(4-AC-PH)-4-(2-NAPHTHYL)2,4-DIOXO-3-(3-OXO-1,3-2H-2-BENZOFURAN-1-YL)BUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H21NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
491.505
Numéro MDL:
Autres remarques