Principaux documents
R535184
2,4-DIBROMO-6-{(E)-[(2-HYDROXYPHENYL)IMINO]METHYL}PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9Br2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.03
Numéro MDL:
Autres remarques