Principaux documents
R438936
BENZYL-(1-ETHOXYCARBONYL-UNDECYL)-DIMETHYL-AMMONIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H40ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.034
Numéro MDL:
Autres remarques