Principaux documents
R396907
4-BENZOYLAMINO-5-HYDROXY-NAPHTHALENE-2,7-DISULFONIC ACID, DISODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H11NNa2O8S2
Poids moléculaire :
467.387
Numéro MDL:
Autres remarques