Principaux documents
R371556
4-(4-ETHOXY-PHENYL)-2-(2-(1H-INDOL-3-YL)-ETHYLAMINO)-4-OXO-BUTYRIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H24N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.448
Numéro MDL:
Autres remarques