Principaux documents
R240613
TRIMETHYL-VINYLOXYCARBONYLMETHYL-AMMONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H14BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.099
Numéro MDL:
Autres remarques