Principaux documents
R146900
4-(BENZYLIDENEAMINO)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.354
Numéro MDL:
Autres remarques