Principaux documents
PH006559
2-[3-(2,4-dimethylphenyl)-4-methyl-1H-pyrazol-1-yl]-N,N,2-trimethylpropanamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H25N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.419
Numéro MDL:
Autres remarques