Principaux documents
PH006466
7-chloro-1-methyl-5-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoline
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H12ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.758
Numéro MDL:
Autres remarques