Principaux documents
PH005068
(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-ethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl decanoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H46O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.688