Principaux documents
PH002998
(2S)-2-[((2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-5-tert-butoxy-5-oxopentanoyl)amino]-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H38N2O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
522.601