Principaux documents
PH000869
(4AS,5AR,12AS)-3,10,12,12A-TETRAHYDROXY-1,11-DIOXO-1,4,4A,5,5A,6,11,12A-OCTAHYDRO-2-NAPHTHACENECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.35