Principaux documents
PH000567
N(1)-(3-AMINOPROPYL)-N(1)-HEXADECYL-1,3-PROPANEDIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H49N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.66
Numéro MDL:
Autres remarques