Principaux documents
L498440
3-(2-(3-TERT-BUTYL-4-METHOXYPHENYL)VINYL)PYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.374
Numéro MDL:
Autres remarques