Principaux documents
L480568
2-HYDROXY-5-METHOXY-3-(4-MORPHOLINYLMETHYL)BENZALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.285
Numéro MDL:
Autres remarques