Principaux documents
L345148
7-ETHYL-2,4-DIMETHYLBENZO(B)(1,8)NAPHTHYRIDIN-5(10H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.319
Numéro MDL:
Autres remarques