Principaux documents
L331589
2-AMINO-4-[5-ETHYL-2-(ETHYLSULFANYL)-3-THIENYL]-1-(3-NITROPHENYL)-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H24N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.612
Numéro MDL:
Autres remarques