Principaux documents
L127477
1-(5-HYDROXY-2-METHYL-1-(4-METHYLPHENYL)-1H-INDOL-3-YL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.342
Numéro MDL:
Autres remarques