Key Documents
L119296
POTASSIUM 2-AMINO-4-(TRIFLUOROMETHYL)BENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H5F3KNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.284
Numéro MDL:
Autres remarques