GF96843505
Titanium
foil, thickness 0.01 mm, diameter 15 mm, high purity 99.99+%
Synonyme(s) :
TI000212
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.99%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 968-435-05
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
Diamètre
15 mm
Épaisseur
0.01 mm
Point d'ébullition
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable